6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954658-1G
OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA
6220
CZK
APOSOR954658-1G
APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Vzorec:
C₁₂H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11876110 CAS číslo: 1111110-50-9 |