Tisk…
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954600-10G OR954600-1G OR954600-5G
APOSOR954600-10GEA 16340 CZK
APOSOR954600-10G APOSOR954600-1G APOSOR954600-5G
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Chlorophenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046709
CAS číslo: 85929-41-5