Tisk…
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 3020 CZK
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Bod tání: 110…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03981004
CAS číslo: 733044-96-7