4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954562-1G
OR954562-250MG
APOSOR954562-1GEA
16340
CZK
APOSOR954562-1G
APOSOR954562-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03646977 CAS číslo: 111016-45-6 |