Tisk…
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954547-1G OR954547-250MG
APOSOR954547-1GEA 9290 CZK
APOSOR954547-1G APOSOR954547-250MG
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole 97%
4-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03646991
CAS číslo: 111016-46-7