5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954534-1G
OR954534-250MG
APOSOR954534-1GEA
12400
CZK
APOSOR954534-1G
APOSOR954534-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Vzorec:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,171 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11046711 CAS číslo: 119933-35-6 |