2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954531-1G
OR954531-250MG
APOSOR954531-1GEA
8010
CZK
APOSOR954531-1G
APOSOR954531-250MG
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00491615 CAS číslo: 829-35-6 |