Tisk…
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954528-1G OR954528-5G
APOSOR954528-1GEA 5390 CZK
APOSOR954528-1G APOSOR954528-5G
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
3-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06643238
CAS číslo: 5378-29-0