Tisk…
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 14290 CZK
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.254 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131173
CAS číslo: 133999-05-0