Tisk…
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 5130 CZK
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131172
CAS číslo: 648905-09-3