Tisk…
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954468-10G OR954468-1G OR954468-5G
APOSOR954468-10GEA 14290 CZK
APOSOR954468-10G APOSOR954468-1G APOSOR954468-5G
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.254 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913838
CAS číslo: 120689-98-7