Tisk…
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954434-10G OR954434-1G OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA 18420 CZK
APOSOR954434-10G APOSOR954434-1G APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040447
CAS číslo: 76693-04-4