Tisk…
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954374-10G OR954374-1G OR954374-5G
APOSOR954374-10GEA 21490 CZK
APOSOR954374-10G APOSOR954374-1G APOSOR954374-5G
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24448839
CAS číslo: 1437794-71-2