Tisk…
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954345-1G OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA 7670 CZK
APOSOR954345-1G APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168771
CAS číslo: 549488-78-0