Tisk…
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 6150 CZK
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22586698
CAS číslo: 1095544-87-8