Tisk…
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954277-1G OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA 4770 CZK
APOSOR954277-1G APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22586697
CAS číslo: 1415819-87-2