Tisk…
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 2570 CZK
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22549347
CAS číslo: 99768-21-5