Tisk…
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954261-1G OR954261-25G OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA 4140 CZK
APOSOR954261-1G APOSOR954261-25G APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22549339
CAS číslo: 1403483-90-8