Tisk…
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954217-1G OR954217-250MG
APOSOR954217-1GEA 12300 CZK
APOSOR954217-1G APOSOR954217-250MG
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₇ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863156
CAS číslo: 98550-75-5