6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954203-1G
OR954203-250MG
APOSOR954203-1GEA
24170
CZK
APOSOR954203-1G
APOSOR954203-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Vzorec:
C₆H₆ClN₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18793420 CAS číslo: 5413-96-7 |