Tisk…
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 1540 CZK
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO
MW: 155.582 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09910248
CAS číslo: 790696-96-7