Tisk…
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954162-1G OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA 16770 CZK
APOSOR954162-1G APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
4-Phenoxybutan-1-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031400
CAS číslo: 16728-66-8