Tisk…
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954145-1G OR954145-250MG
APOSOR954145-1GEA 20470 CZK
APOSOR954145-1G APOSOR954145-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
6-Methyl-1H-indazol-5-ol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704815
CAS číslo: 478832-60-9