Tisk…
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 19840 CZK
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20261465
CAS číslo: 32767-46-7