Tisk…
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR954025-1G OR954025-250MG
APOSOR954025-1GEA 12400 CZK
APOSOR954025-1G APOSOR954025-250MG
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid 98%
4-[(Methylsulphanyl)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06373463
CAS číslo: 67003-48-9