4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953981-10G
OR953981-1G
OR953981-25G
APOSOR953981-10GEA
11810
CZK
APOSOR953981-10G
APOSOR953981-1G
APOSOR953981-25G
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00127725 CAS číslo: 3535-30-6 |