Tisk…
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953962-1G OR953962-250MG
APOSOR953962-1GEA 10350 CZK
APOSOR953962-1G APOSOR953962-250MG
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid 95%
9-Oxo-bicyclo[3.3.1]nonane-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447209
CAS číslo: 63242-00-2