Tisk…
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953961-1G OR953961-250MG
APOSOR953961-1GEA 10350 CZK
APOSOR953961-1G APOSOR953961-250MG
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03821869
CAS číslo: 183609-18-9