Tisk…
3-Isobutoxy propylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953927-1G OR953927-250MG OR953927-5G
APOSOR953927-1GEA 8270 CZK
APOSOR953927-1G APOSOR953927-250MG APOSOR953927-5G
3-Isobutoxy propylamine 98%
3-Isobutoxy propylamine
Vzorec: C₇H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025618
CAS číslo: 32923-88-9