Tisk…
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953908-1G OR953908-250MG
APOSOR953908-1GEA 16340 CZK
APOSOR953908-1G APOSOR953908-250MG
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02708012
CAS číslo: 131773-23-4