Tisk…
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953894-1G OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA 4770 CZK
APOSOR953894-1G APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇ClN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07852062
CAS číslo: 129865-54-9