Tisk…
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate, tert-Butyl N-[(3S)-2-oxoazepan-3-yl]carbamate
OR953841-1G
APOSOR953841-1GEA 1780 CZK
APOSOR953841-1G
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798169
CAS číslo: 76944-95-1