Tisk…
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953835-1G OR953835-250MG OR953835-5G
APOSOR953835-1GEA 2940 CZK
APOSOR953835-1G APOSOR953835-250MG APOSOR953835-5G
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01830401
CAS číslo: 2199-63-5