Tisk…
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953830-1G OR953830-250MG
APOSOR953830-1GEA 14290 CZK
APOSOR953830-1G APOSOR953830-250MG
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09883052
CAS číslo: 50911-59-6