3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
OR953826-1G
OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA
2360
CZK
APOSOR953826-1G
APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Vzorec:
C₇H₁₀OS MW: 142.219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09927267 CAS číslo: 19498-72-7 |