Tisk…
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953808-1G OR953808-5G
APOSOR953808-1GEA 6220 CZK
APOSOR953808-1G APOSOR953808-5G
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile 95%
1-(Methylamino)cyclohexanecarbonitrile
Vzorec: C₈H₁₄N₂
MW: 138,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00972028
CAS číslo: 6289-40-3