(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953796-1G
OR953796-250MG
OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA
8700
CZK
APOSOR953796-1G
APOSOR953796-250MG
APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00182035 CAS číslo: 81124-50-7 |