Tisk…
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
OR953745-1G OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA 7670 CZK
APOSOR953745-1G APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
MW: 148,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05191947
CAS číslo: 535925-69-0