Tisk…
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Indoline-5-carbonitrile
OR953724-1G OR953724-250MG OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA 4370 CZK
APOSOR953724-1G APOSOR953724-250MG APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371626
CAS číslo: 15861-23-1