Tisk…
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR953704-1G OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA 8070 CZK
APOSOR953704-1G APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375277
CAS číslo: 169508-94-5