Tisk…
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953692-1G OR953692-250MG OR953692-5G
APOSOR953692-1GEA 8500 CZK
APOSOR953692-1G APOSOR953692-250MG APOSOR953692-5G
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584681
CAS číslo: 64210-57-7