Tisk…
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953674-5G
APOSOR953674-5GEA 5060 CZK
APOSOR953674-5G
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368883
CAS číslo: 7606-26-0