Tisk…
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953654-1G OR953654-5G
APOSOR953654-1GEA 8270 CZK
APOSOR953654-1G APOSOR953654-5G
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₁₂N₂OS
MW: 184,259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655106
CAS číslo: 173589-87-2