Tisk…
Methyl 2-furoylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953640-1G OR953640-5G
APOSOR953640-1GEA 2690 CZK
APOSOR953640-1G APOSOR953640-5G
Methyl 2-furoylacetate 95%
Methyl 2-furoylacetate
Vzorec: C₈H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424758
CAS číslo: 615-06-5