Tisk…
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953604-1G
APOSOR953604-1GEA 1490 CZK
APOSOR953604-1G
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18375238
CAS číslo: 583-47-1