Tisk…
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953600-1G OR953600-250MG
APOSOR953600-1GEA 10350 CZK
APOSOR953600-1G APOSOR953600-250MG
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05201592
CAS číslo: 76936-44-2