Tisk…
2-Chloroallyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 18850 CZK
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Vzorec: C₃H₅ClO
Bod varu: 133…134 °C
Hustota: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004701
CAS číslo: 5976-47-6
UN: 2920
ADR: 8+3,II