Tisk…
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 3440 CZK
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07409347
CAS číslo: 892579-09-8