Tisk…
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 3310 CZK
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128130
CAS číslo: 14714-50-2