Tisk…
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR953553-1G OR953553-5G
APOSOR953553-1GEA 7540 CZK
APOSOR953553-1G APOSOR953553-5G
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655823
CAS číslo: 7048-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III